Få mere at vide
DHBS, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471569
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16471569 1 g
1 options
Artikelnummer. 16471569 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15914
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
MedChemExpress DHBS is Used in conjunction with 4-aminoantipyrine (4-AAP) and hydrogen peroxide (H2O2) for chromogenic quantitation of peroxidase in coupled enzymatic reactions.
DHBS is Used in conjunction with 4-aminoantipyrine (4-AAP) and hydrogen peroxide (H2O2) for chromogenic quantitation of peroxidase in coupled enzymatic reactions.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DHBS
CAS 54970-72-8
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H3Cl2NaO4S
Synonym DCHBS
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (377.29 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=S(C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1O)(O[Na])=O
Molekylvægt (g/mol) 265.05
Formel vægt 265.05
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Farve White
Mængde 1 g
Fysisk form Solid