Få mere at vide
Thermo Scientific™ DH5α Kompetente celler
Artikelnummer. 16506900
Skift visning
Mængde:
20 reaktioner
Artikelnummer. Mængde
16506900 20 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 16506900 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. EC0111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    524.00 DKK
    487.65 DKK / 500µL
    Spare 36.35 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Kemisk kompetente E. coli-celler anbefales til rutinemæssig subkloning i plasmidvektorer. Subkloningseffektivitetsceller er ikke egnede til generering af cDNA-biblioteker.
  • Deφ 80ΔdlacZ M15 markør giverα -supplering afβ -galactosidasegen fra pUC eller lignende vektorer for at tillade blå/hvid koloniscreening på bakterielle agarplader indeholdende Bluo-Gal eller X-Gall
  • Transformationseffektivitet:> 1x106 cfu/μ g pUC19 DNA
  • Velegnet til rutinemæssige kloningsapplikationer Praktisk økonomisk emballage
  • Indeholder genetiske markører, der muliggør blå/hvid koloniscreening
  • DH5α Kompetente celler til subkloning er velegnede til standard-DNA-kloningsapplikationer:
    • DNA-kloning efter PCR- eller restriktionsfordøjelsesreaktioner
    • Subkloning (overførsel af DNA fra en forældrevektor til en destinationsvektor)
    • Plasmid isolering
  • Genotype: F–φ 80lacZΔ M15Δ (lacZYA-argF) U169 recA1 endA1 hsdR17 (rK– mK+) phoA supE44λ - thi –1 gyrA96 relA1
  • Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Kemisk kompetent
Indeholder F' Episome Mangler F' Episome
Indhold og opbevaring Tøris (-80 °C)
Bakterie- eller gærstamme DH5α
Arter E. coli
Format Rør
Til brug med (applikation) Kloning
Mængde 20 reaktioner