Få mere at vide
Thermo Scientific™ DH5α Kompetente celler; Høj effektivitet
Artikelnummer. 16512160 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
20 reaktioner
Artikelnummer. Mængde
16512160 20 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 16512160 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. EC0112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1120.00 DKK
    1041.65 DKK / 20 reaktioner
    Spare 78.35 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Højeffektive, kemisk kompetente E. coli-celler, ideelle til konstruktion af genbanker eller generering af cDNA-biblioteker ved brug af plasmid-afledte vektorer
  • Deφ 80ΔdlacZ M15 markør giverα -supplering afβ -galactosidasegen fra pUC eller lignende vektorer for at tillade blå/hvid koloniscreening på bakterielle agarplader indeholdende Bluo-Gal eller X-Gal
  • RecA1 og endA1 mutationer i DH5α celler forbedrer insert-stabiliteten og kvaliteten af det ekstraherede plasmid-DNA
  • Høj transformationseffektivitet:> 1x109 cfu/μ g pUC19 DNA
  • Velegnet til rutine- og kloningsapplikationer med høj kapacitet
  • Genetiske markører, der muliggør blå/hvid koloniscreening
  • Praktisk to reaktioner pr. hætteglasemballage
  • SOC Udvækstmedium medfølger
  • DH5α Kompetente celler er velegnede til forskellige applikationer, der kræver høj transformationseffektivitet:
    • Effektiv DNA-kloning afledt af PCR, cDNA-genereringsreaktioner
    • recA1-markør letter arbejdet med svært at transformere DNA
    • Ideel til generering af cDNA-biblioteker ved hjælp af plasmid-afledte vektorer
    • Stedstyret mutagenese
  • Genotype: F–φ 80lacZΔ M15Δ (lacZYA-argF) U169 recA1 endA1 hsdR17 (rK– mK+) phoA supE44λ - thi –1 gyrA96 relA1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Kemisk kompetent
Indeholder F' Episome Mangler F' Episome
Indhold og opbevaring Tøris (-80 °C)
Bakterie- eller gærstamme DH5α
Arter E. coli
Format Rør
Til brug med (applikation) Kloning
Mængde 20 reaktioner