Få mere at vide
Thermo Scientific™ DH10B Kompetente celler; Høj effektivitet
Artikelnummer. 16575681 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
20 reaktioner
Artikelnummer. Mængde
16575681 20 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 16575681 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. EC0113
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1308.00 DKK
    1229.65 DKK / 20 reaktioner
    Spare 78.35 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Højeffektive, kemisk kompetente E. coli-celler. De DH10B stamme er egnet til kloning af DNA indeholdende methylcytosin, 5-hydroxymethylcytosin og methyladenin, hvilket tillader både prokaryot og eukaryotisk genomisk DNA at blive klonet effektivt.
  • Velegnet til kloning af DNA indeholdende methylcytosin, 5-hydroxymethylcytosin og methyladenin, hvilket gør det muligt at klone både prokaryot og eukaryotisk genomisk DNA effektivt
  • Disse celler er ideelle til konstruktion af genbanker eller til generering af cDNA-biblioteker ved brug af plasmid-afledte vektorer
  • Deφ 80ΔdlacZ M15 markør giverα -supplering afβ -galactosidasegen fra pUC eller lignende vektorer for at tillade blå/hvid koloniscreening på bakterielle agarplader indeholdende Bluo-Gal eller X-Gal
  • Høj transformationseffektivitet:> 1x109 cfu/μ g pUC19 DNA
  • Velegnet til rutine- og kloningsapplikationer med høj kapacitet
  • Giver mulighed for blå/hvid koloniscreening
  • Praktisk to reaktioner pr. hætteglasemballage
  • SOC Udvækstmedium medfølger
  • Velegnet til forskellige applikationer, der kræver høj transformationseffektivitet:
    • Effektiv DNA-kloning af både prokaryot og eukaryot oprindelse
    • Kloning af store plasmider og BAC'er
    • Ideel til generering af cDNA-biblioteker ved hjælp af plasmid-afledte vektorer
    • Stedstyret mutagenese
  • Genotype: F– mcrAΔ (mrr-hsdRMS-mcrBC)φ 80lacZ ΔM15Δ lacX74 recA1 endA1 araD139Δ (ara-leu)7697 galU galKλ– rpsL(StrR) nupG
Bemærk: Optimeret til brug med CloneJET PCR-kloningskit (kat. nr. K1231, K1232) og Phusion Site-Directed Mutagenese Kit (Kat. Nr. F541) og tilgængelig som combo versioner (Kat. Nr. K123120, K123240, F542)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Kemisk kompetent
Indeholder F' Episome Mangler F' Episome
Indhold og opbevaring Tøris (-80 °C)
Bakterie- eller gærstamme DH10B
Arter E. coli
Format Rør
Til brug med (applikation) Kloning
Mængde 20 reaktioner