Få mere at vide
Applied Biosystems™ dGTP BigDye™ Terminator v3.0 Ready Reaction Cycle Sequencing Kit
Artikelnummer. 15819826 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
100 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15819826 100 reaktioner Hver
1 options
Artikelnummer. 15819826 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4390229
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
Indeholder AmpliTaq™ DNA-polymerase, FS, BigDye terminatorer v3.0, pGEM™ - 3Zf(+) kontrolskabelon, -21 M13 kontrolprimer (fremad) og færdigblandet klar reaktion.
dGTP BigDye™ terminator cycle sequencing kits fluorescerende dideoxy terminator kemi er optimeret til sekventering gennem GT- og G-rige skabeloner.
  • Sikre pålidelige resultater med vanskelige områder og efterbehandlingsapplikationer
  • Sekvensskabeloner med udfordrende sekvenskontekster
  • Sekvens problematiske skabeloner, som standardkemier ikke kan
  • dGTP BigDye™ Terminator Kit erstatter dITP med dGTP, og det giver dig mulighed for at udvide gennem de områder, der er svære at sekvensere med tillid og undgå tidligt signaltab i disse samples
  • Optimeret til GT-Rich skabeloner: Opnå højere succesrate selv med dine vanskelige GT-rige skabeloner
  • Ved at bruge samme kemi som standarden BigDye™ Terminator Kits (erstatter kun dITP med dGTP) dGTP BigDye™ Terminator Kit giver dokumenteret ydeevne
  • Optimeret til GT-rige og andre skabeloner, der er svære at sekvensere
Ordreinfo
100 rxns
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Sættet indeholder AmpliTaq™ DNA-polymerase, FS, BigDye
terminatorer v3.0, pGEM™ - 3Zf(+) kontrolskabelon,
-21 M13 kontrolprimer (fremad), og færdigblandet klar reaktion.
Opbevar kit ved -15 til -25 °C.
Format Strimler med 12 brønde, Strimmel med 8 brønde, 96- eller 384-brøndsplade
Til brug med (applikation) GT-rig eller vanskelig skabelonsekvensering
Antal reaktioner 100 reaktioner
Produktlinje BigDye Terminator, BigDye
Produkttype Terminator V3 .0 Ready Reaction Cycle Sequencing Kit
Mængde 100 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Teknik Fluorescerende farvestof-terminator-sekventering
Skabelonkompatibilitet BAC DNA, Genomisk DNA (bakteriel), Plasmid DNA (≤ 15Kb), PCR-amplikoner, enkeltstrenget DNA