Få mere at vide
Applied Biosystems™ dGTP BigDye™ Terminator v1.0 Ready Reaction Cycle Sequencing Kit
Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
100 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
Indeholder AmpliTaq™ DNA-polymerase, FS, BigDye terminatorer v1.0, pGEM™ - 3Zf(+) kontrolskabelon, -21 M13 kontrolprimer (fremad) og færdigblandet klar reaktion.
- Sikre pålidelige resultater med vanskelige områder og efterbehandlingsapplikationer
- Sekvensskabeloner med udfordrende sekvenskontekster
- Sekvens problematiske skabeloner, som standardkemier ikke kan
- Optimeret til GT-Rich skabeloner: Opnå højere succesrate selv med dine vanskelige GT-rige skabeloner
- Ved at bruge samme kemi som standarden BigDye™ terminatorsæt (erstatter kun dITP med dGTP) dGTP BigDye™ terminator kit giver dokumenteret ydeevne
- Optimeret til GT-rige og andre skabeloner, der er svære at sekvensere
- Integrer nemt i din arbejdsgang: dGTP BigDye™ terminatorsæt kræver ingen ny software eller ny kalibrering af instrumenter, så du nemt kan integrere det i din nuværende arbejdsgang med minimale ændringer af dine protokoller
- dGTP BigDye™ terminatorkit erstatter dITP med dGTP, og det giver dig mulighed for at udvide gennem de områder, der er svære at sekvensere med tillid, og undgå tidligt signaltab i disse prøver
Ordreinfo
100 rxns
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Sættet indeholder AmpliTaq™ DNA-polymerase, FS, BigDye terminatorer v1.0, pGEM™ - 3Zf(+) kontrolskabelon, -21 M13 kontrolprimer (fremad), og færdigblandet klar reaktion. Opbevar kit ved -15 til -25 °C. |
| Format | Strimler med 12 brønde, Strimmel med 8 brønde, 96- eller 384-brøndsplade |
| Til brug med (applikation) | GT-rig eller vanskelig skabelonsekvensering |
| Antal reaktioner | 100 reaktioner |
| Produktlinje | BigDye Terminator, BigDye |
| Produkttype | Sekvenseringssæt |
| Mængde | 100 reaktioner |
| Teknik | Fluorescerende farvestof-terminator-sekventering |
| Skabelonkompatibilitet | BAC DNA, Genomisk DNA (bakteriel), Plasmid DNA (≤ 15Kb), PCR-amplikoner, enkeltstrenget DNA |