Få mere at vide
DGK-iota Antibody, Allophycocyanin, R&D Systems™
Artikelnummer. 18608896 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18608896 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18608896 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP306558APC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
DGK-iota Polyclonal specifically detects DGK-iota in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen DGK-iota
Applikationer Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret APC
Fortynding Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulering PBS
Gene Alias DAG kinase iota, DGK-IOTA, diacylglycerol kinase iota, diacylglycerol kinase, iota, Diglyceride kinase iota, EC 2.7.1.107
Værtsarter Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human DGK-iota fragment.
Oprensningsmetode Antigen and protein A Affinity-purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Signal Transduction
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 9162
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinje Novus