missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ γDGG

Artikelnummer. 18045822
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18045822 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18045822 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0112/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Broad spectrum glutamatergic antagonist

Broad spectrum glutamate receptor antagonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale γDGG
CAS 6729-55-1
Mængde 50 mg
Molekylær formel C7H12N2O5
Formel vægt 204.18
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 204.182
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.