Få mere at vide
DGAT1-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497877
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16497877 5 mg
16455158 10 mg
16425866 100 mg
16401387 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16497877 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12425
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress DGAT1-IN-1 is a potent DGAT1 inhibitor with IC50 of < 10 nM(cell lysate from Hep3B cells overexpressing human DGAT1).
DGAT1-IN-1 is a potent DGAT1 inhibitor with IC50 of < 10 nM(cell lysate from Hep3B cells overexpressing human DGAT1).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DGAT1-IN-1
CAS 1449779-49-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C30H28F3N3O4
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 20 mg/mL (36.26 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC(C[C@H]1CC[C@H](C2=CC=C(C3=CN4C=C(C(NCC5=CC=C(OC(F)(F)F)C=C5)=O)N=C4C=C3)C=C2)CC1)=O
Molekylvægt (g/mol) 551.56
Formel vægt 551.56
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism