missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

DGAT-1 inhibitor 2, MedChemExpress

Artikelnummer. 16448078
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16448078 10 mg -
16423997 50 mg 50mg
16400548 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16448078 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY50670

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress DGAT-1 inhibitor 2 is an effective inhibitor of DGAT-1;antiobesity agents.

DGAT-1 inhibitor 2 is an effective inhibitor of DGAT-1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale DGAT-1 inhibitor 2
Fysisk form Solid
CAS 942999-61-3
Farve Light Yellow
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H28N4O3
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (59.45 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)CC12CCC(CC1)(CC2)C3=CC=C(C=C3)C4=NC5=C(N)N=CN=C5OC4(C)C
Molekylvægt (g/mol) 420.5
Formel vægt 420.5
Procent renhed 95.94%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.