missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ DFHO

Beskrivelse
DFHO is a mimic of red fluorescent protein (RFP) fluorophore for imaging RNA in living cells. DFHO fluorescence is activated by binding to Corn aptamer (Kd = 70 nM). Excitation/emission maxima (λ) = 505/545 nm; extinction coefficient = 29000 M-1 cm-1.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(3,5-Difluoro-4-hydroxybenzylidene)-1-methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-imidazole-2-carbaldehyde oxime |
| CAS | 1420815-34-4 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | Light-up Aptamers |
| Molekylær formel | C12H9F2N3O3 |
| Formel vægt | 281.22 |
| Produkttype | Fluorophore |
| Renhed | 98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?