Få mere at vide
Dezocine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dezocine |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23NO/c1-16-8-4-2-3-5-12(15(16)17)9-11-6-7-13(18)10-14(11)16/h6-7,10,12,15,18H,2-5,8-9,17H2,1H3/t12-,15-,16+/m0/s1 |
| Formel vægt | 245.178 |