Få mere at vide
Dextrothyroxine, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dextrothyroxine |
| CAS | 51-49-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dextrothyroxine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H11 I4 N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | D-Tyrosine, O-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)-3,5-diiodo-, Thyroxine, D- (8CI), 3,3',5,5'-Tetraiodo-D-thyronine, D-T4, D-Thyroxine, Dextrothyroxine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11I4NO4/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23)/t12-/m1/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | N[C@H](Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C(=O)O |
| Vis mere |