missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dextrosimendan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dextrosimendan |
| CAS | 144238-75-5 |
| Molekylær formel | C14H12N6O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-[2-[4-[(4S)-1,4,5,6-Tetrahydro-4-methyl-6-oxo-3-pyridazinyl]phenyl]hydrazinylidene]propanedinitrile, (S)-Simendan |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12N6O/c1-9-6-13(21)19-20-14(9)10-2-4-11(5-3-10)17-18-12(7-15)8-16/h2-5,9,17H,6H2,1H3,(H,19,21)/t9-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H](C(C1=CC=C(N/N=C(C#N)/C#N)C=C1)=NN2)CC2=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 280.28 |
| Formel vægt | 280.1073 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?