missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dextrosimendan 6-Phenyl, TRC

Artikelnummer. 30476667
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30476667 25 mg
30470325 250 mg
30474398 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30476667 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL58917025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2290570-69-1
Molekylær formel C11H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 188.23
Synonym (5S)-4,5-Dihydro-5-methyl-6-phenyl-3(2H)-pyridazinone
IUPAC navn (4S)-4-methyl-3-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyridazin-6-one
SMIL C[C@H]1CC(=O)NN=C1c2ccccc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dextrosimendan 6-Phenyl
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C11H12N2O/c1-8-7-10(14)12-13-11(8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,12,14)/t8-/m0/s1
Formel vægt 188.095
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.