Få mere at vide
Dextrose, Monohydrat, Pulver, BAKER ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15547934 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15547934 2.5 kg Poly flaske 2.5kg
1 options
Artikelnummer. 15547934 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 191005
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Kemiske identifikatorer
CAS 1496309
MDL nummer MFCD00150899
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dextrose
Navn note Monohydrate
Emballage Poly flaske
Molekylær formel C18H30N2O14
Mængde 2.5 kg
Specifik vægtfylde 1L = 1.54kg
Synonym nicotine ditartrate dihydrate, unii-r7m676m8yv, nicotine bitartrate usan, nicotine bitartrate who-dd, nicotine acid tartrate dihydrate, s-3-1-methylpyrrolidin-2-yl pyridine bis 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinate dihydrate, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid; 3-2s-1-methylpyrrolidin-2-yl pyridine; dihydrate, 3-2s-1-methyl-2-pyrrolidinyl pyridine, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate 1:2 , dihydrate
InChI nøgle LDMPZNTVIGIREC-HYRPJEHINA-N
SMIL O.O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CN1CCC[C@H]1C1=CN=CC=C1
IUPAC navn (2S,3R,4S,5S,6R)-6-(hydroxymethyl)oxan-2,3,4,5-tetrolhydrat
Molekylvægt (g/mol) 498.44
Formel vægt 198.17
Grad BAGER ANALYZED™ Reagens
Fysisk form Pulver