Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dextrose |
| Navn note | Vandfri |
| Emballage | Poly flaske |
| Mængde | 500 g |
| Specifik vægtfylde | 1L = 1.54kg |
| Formel vægt | 180.16 |
| Procent renhed | 97.5 to 102.0% |
| Grad | USP |
| Fysisk form | Solid |