Få mere at vide
Dextrose, vandfri, multikompendiel, USP, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15517944 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15517944 2.5 kg 2.5kg
1 options
Artikelnummer. 15517944 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 192005
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
GMP-manufactured dextrose meeting USP specifications.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dextrose
Navn note Vandfri
CAS 50-99-7
Emballage Poly flaske
Molekylær formel C6H12O6
Mængde 2.5 kg
Specifik vægtfylde 1L = 1.54kg
Synonym 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
InChI nøgle GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
SMIL C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
IUPAC navn (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
Molekylvægt (g/mol) 180.156
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
Formel vægt 180.16
Procent renhed 97.5 to 102.0%
Grad Multi-Compendial/USP
Fysisk form Solid