Få mere at vide
Dextrose vandfri (krystallinske granulat/molekylærbiologi), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10764534
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10764534 1 kg Poly flaske 1kg
10051793 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10764534 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP3501
Request Bulk or Custom Format
Dextrose bruges ofte som et cellekulturadditiv.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-99-7
Molekylær formel C6H12O6
Molekylvægt (g/mol) 180.156
InChI nøgle GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Synonym 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
IUPAC navn (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMIL C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dextrose Anhydrous
Smeltepunkt 146.1°C
Farve Hvid
pH 5.9
Renhedsgrad noter DNase-, RNase- and Protease-Free
Analyseprocentområde ≥99.8 %
Emballage Poly flaske
Lineær formel HOCH2(CHOH)4CHO
Mængde 1 kg
Merck Index 15, 4495
Specifik rotation 52.5 to 53.0° (+ or -)
Opløselighedsinformation 0.005% max. Insoluble Matter
Formel vægt 180.08
Damptryk Negligible
Procent renhed ≥99.8%
Grad Molekylær biologi
Fysisk form Fast stof