missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dextrorphan Tartrate Salt, TRC

Artikelnummer. 17991105
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17991105 500 mg
17922085 100 mg
17972085 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17991105 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD299485500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 143-98-6
Molekylær formel C17 H23 N O . C4 H6 O6
Molekylvægt (g/mol) 407.46
Synonym ent-17-Methylmorphinan-3-ol (L)-Tartrate, Dextromethorphan Hydrobromide Imp. B (EP) as (L)-Tartrate, Dextrorphan Tartrate, O-Desmethyldextromethorphan Tartrate, Morphinan-3-ol, 17-methyl-, (9α,13α,14α)-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), Morphinan-3-ol, 17-methyl-, (9α,13α,14α)-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt) (9CI), Morphinan-3-ol, 17-methyl-, (9α,13α,14α)-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt), Dextrorphan bitartrate, NIH 4591, d-3-Hydroxy-N-methylmorphinan tartrate
IUPAC navn (9α,13α,14α)-3-Hydroxy-17-methylmorphinan (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanoate
SMIL CN1CC[C@@]23CCCC[C@@H]2[C@@H]1Cc4ccc(O)cc34.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dextrorphan tartrate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C17H23NO.C4H6O6/c1-18-9-8-17-7-3-2-4-14(17)16(18)10-12-5-6-13(19)11-15(12)17;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h5-6,11,14,16,19H,2-4,7-10H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t14-,16+,17+;1-,2-/m11/s1
Formel vægt 407.1944
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.