Få mere at vide
Dextrorotation nimorazole phosphate ester, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497598
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16497598 10 mg -
16493617 50 mg 50mg
16430078 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16497598 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18716
MedChemExpress Dextrorotation nimorazole phosphate ester is an anti-anaerobic and anti-parasitic agent.
Dextrorotation nimorazole phosphate ester is an anti-anaerobic and anti-parasitic agent.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dextrorotation nimorazole phosphate ester
Fysisk form Solid
CAS 1124347-33-6
Farve Red
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H19N4O7P
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 32 mg/mL (91.36 mM)
SMIL CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1C[C@H](OP(O)(O)=O)CN2CCOCC2
Molekylvægt (g/mol) 350.26
Formel vægt 350.26
Procent renhed 98.0%