Få mere at vide
Dextropropoxyphene, LoGiCal
Artikelnummer. 30463333
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463333 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463333 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0098.00
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Propoxyphene
CAS 469-62-5
Analyt- eller komponentnavne D-Propoxyphene
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H29 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Dextropropoxyphene, (2S,3R)-4-(Dimethylamino)-3-methyl-1,2-diphenyl-2-butanol propionate (ester), (+)-4-(Dimethylamino)-3-methyl-1,2-diphenyl-2-butanol propionate, (+)-Propoxyphene, Algafan, Depromic, Dextropropoxyphen, Propoxyphene, d-Propoxyphene, (alphaS)-alpha-[(1R)-2-(Dimethylamino)-1-methylethyl]-alpha-phenylbenzeneethanol 1-propanoate, (alphaS)-alpha-[(1R)-2-(Dimethylamino)-1-methylethyl]-alpha-phenylbenzeneethanol propanoate (ester), [S-(R*,S*)]-alpha-[(1R)-2-(Dimethylamino)-1-methylethyl]-alpha-phenylbenzeneethanol propanoate (ester), alpha-(+)-4-(Dimethylamino)-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol propionate, alpha-d-4-(Dimethylamino)-3-methyl-1,2-diphenyl-2-(propionyloxy)butane
InChI formel InChI=1S/C22H29NO2/c1-5-21(24)25-22(18(2)17-23(3)4,20-14-10-7-11-15-20)16-19-12-8-6-9-13-19/h6-15,18H,5,16-17H2,1-4H3/t18-,22+/m1/s1
Løsningstype Neat
SMIL CCC(=O)O[C@@](Cc1ccccc1)([C@H](C)CN(C)C)c2ccccc2
IUPAC navn [(2S,3R)-4-(dimethylamino)-3-methyl-1,2-diphenylbutan-2-yl] propanoate
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 339.47
Mængde 10 mg
Formel vægt 339.2198 g/mol