Få mere at vide
Dextropropoxyphene, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Propoxyphene |
| CAS | 469-62-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | D-Propoxyphene |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C22 H29 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Dextropropoxyphene, (2S,3R)-4-(Dimethylamino)-3-methyl-1,2-diphenyl-2-butanol propionate (ester), (+)-4-(Dimethylamino)-3-methyl-1,2-diphenyl-2-butanol propionate, (+)-Propoxyphene, Algafan, Depromic, Dextropropoxyphen, Propoxyphene, d-Propoxyphene, (alphaS)-alpha-[(1R)-2-(Dimethylamino)-1-methylethyl]-alpha-phenylbenzeneethanol 1-propanoate, (alphaS)-alpha-[(1R)-2-(Dimethylamino)-1-methylethyl]-alpha-phenylbenzeneethanol propanoate (ester), [S-(R*,S*)]-alpha-[(1R)-2-(Dimethylamino)-1-methylethyl]-alpha-phenylbenzeneethanol propanoate (ester), alpha-(+)-4-(Dimethylamino)-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol propionate, alpha-d-4-(Dimethylamino)-3-methyl-1,2-diphenyl-2-(propionyloxy)butane |
| InChI formel | InChI=1S/C22H29NO2/c1-5-21(24)25-22(18(2)17-23(3)4,20-14-10-7-11-15-20)16-19-12-8-6-9-13-19/h6-15,18H,5,16-17H2,1-4H3/t18-,22+/m1/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CCC(=O)O[C@@](Cc1ccccc1)([C@H](C)CN(C)C)c2ccccc2 |
| Vis mere |