Få mere at vide
Dextropropoxyphene Hydrochloride, LoGiCal
Artikelnummer. 30460647
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460647 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460647 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0098.01
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dextropropoxyphene Hydrochloride
CAS 1639-60-7
Analyt- eller komponentnavne Dextropropoxyphene Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H29 N O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Dextropropoxyphene Hydrochloride, (+)-4-(Dimethylamino)-3-methyl-1,2-diphenyl-2-butanol propionate (ester) hydrochloride, (2S,3R)-(+)-4-(Dimethylamino)-3-methyl-1,2-diphenyl-2-butanol propionate (ester) hydrochloride, (+)-Propoxyphene hydrochloride, Algaphan, Antalvic, Darvon, Darvon hydrochloride, Deprancol, Develin, Dextropropoxyphene hydrochloride, Dolene, Dolocap, Doloxen, Doloxene, Erantin, Femadol, Harmar, Propoxychel, Propoxyphen hydrochloride, Propoxyphene hydrochloride, Proxagesic, SK 65, d-4-Dimethylamino-3-methyl-1,2-diphenyl-2-butanol propionate hydrochloride, d-Propoxyphene hydrochloride, d-Propoxyphene monohydrochloride, (alphaS)-alpha-[(1R)-2-(Dimethylamino)-1-methylethyl]-alpha-phenylbenzeneethanol 1-propanoate hydrochloride (1:1), (alphaS)-alpha-[(1R)-2-(Dimethylamino)-1-methylethyl]-alpha-phenylbenzeneethanol propanoate (ester) hydrochloride, [S-(R*,S*)]-alpha-[2-(Dimethylamino)-1-methylethyl]-alpha-phenylbenzeneethanol propanoate (ester) hydrochloride, alpha-(+)-Propoxyphene hydrochloride, alpha-Propoxyphene hydrochloride, alpha-d-Propoxyphene hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C22H29NO2.ClH/c1-5-21(24)25-22(18(2)17-23(3)4,20-14-10-7-11-15-20)16-19-12-8-6-9-13-19;/h6-15,18H,5,16-17H2,1-4H3;1H/t18-,22+;/m1./s1
Løsningstype Neat
SMIL Cl.CCC(=O)O[C@@](Cc1ccccc1)([C@H](C)CN(C)C)c2ccccc2
IUPAC navn [(2S,3R)-4-(dimethylamino)-3-methyl-1,2-diphenylbutan-2-yl] propanoate;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 375.93
Mængde 10 mg
Formel vægt 375.1965 g/mol