Få mere at vide
Dextropropoxyphene EP Impurity C (as Hydrochloride), Mikromol™
Artikelnummer. 30050379
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050379 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050379 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0098.080025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Dextropropoxyphene EP Impurity C (as Hydrochloride)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butyroxyphene Hydrochloride
CAS 2732346-98-2
Analyt- eller komponentnavne Butyroxyphene Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H31 N O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (1S,2R)-1-Benzyl-3-(dimethylamino)-2-methyl-1-phenylpropyl Butanoate Hydrochloride (Butyroxyphene Hydrochloride), Dextropropoxyphene Hydrochloride Imp. C (EP), Dextropropoxyphene Imp. C (EP), (1S,2R)-1-Benzyl-3-(dimethylamino)-2-methyl-1-phenylpropyl Butanoate Hydrochloride, Dextropropoxyphene Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Butyroxyphene Hydrochloride, Dextropropoxyphene Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Dextropropoxyphene Impurity C as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H14N4O4/c1-25-17(24)21-16-19-13-7-4-11(8-14(13)20-16)15(23)10-2-5-12(6-3-10)18-9-22/h2-9H,1H3,(H,18,22)(H2,19,20,21,24)
SMIL Cl.CCCC(=O)O[C@@](Cc1ccccc1)([C@H](C)CN(C)C)c2ccccc2
IUPAC navn [(2S,3R)-4-(dimethylamino)-3-methyl-1,2-diphenylbutan-2-yl] butanoate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 389.96
Mængde 25 mg
Formel vægt 389.2122 g/mol