Få mere at vide
Dextromethorphan N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dextromethorphan N-Oxide |
| CAS | 1177494-18-6 |
| Molekylær formel | C18 H25 N O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (9α,13α,14α)-3-Methoxy-17-methylmorphinan 17-Oxide, (9S,13S,14S)-3-Methoxy-17-methylmorphinan 17-Oxide, (+)-Dextromethorphan N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25NO2/c1-19(20)10-9-18-8-4-3-5-15(18)17(19)11-13-6-7-14(21-2)12-16(13)18/h6-7,12,15,17H,3-5,8-11H2,1-2H3/t15-,17+,18+,19+/m1/s1 |
| SMIL | COc1ccc2C[C@H]3[C@H]4CCCC[C@@]4(CC[N@+]3(C)[O-])c2c1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 287.4 |
| Formel vægt | 287.1885 |