Få mere at vide
Dextromethorphan-d3, TRC
Artikelnummer. 30365633
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30365633 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30365633 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29945750MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dextromethorphan-D3
CAS 524713-56-2
Molekylær formel C18 2H3 H22 N O
Mængde 50 mg
Synonym Dextromethorphan-D3
InChI formel InChI=1S/C18H25NO/c1-19-10-9-18-8-4-3-5-15(18)17(19)11-13-6-7-14(20-2)12-16(13)18/h6-7,12,15,17H,3-5,8-11H2,1-2H3/t15-,17+,18+/m1/s1/i1D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])N1CC[C@@]23CCCC[C@@H]2[C@@H]1Cc4ccc(OC)cc34
IUPAC navn (9α,13α,14α)-3-Methoxy-17-(trideuteromethyl)morphinan
Molekylvægt (g/mol) 274.42
Formel vægt 274.2124