Få mere at vide
Dextromethorphan-d3 Hydrobromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dextromethorphan O-trideuteromethyl Hydrobromide Hydrate |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25NO.BrH/c1-19-10-9-18-8-4-3-5-15(18)17(19)11-13-6-7-14(20-2)12-16(13)18;/h6-7,12,15,17H,3-5,8-11H2,1-2H3;1H/t15-,17+,18+;/m1./s1/i2D3; |