Få mere at vide
Dextrin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10187030 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10187030 100 g Plastflaske 100g
10351441 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10187030 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 406281000
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 9004-53-9 | C18H32O16 | 504.438 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-53-9
Molekylær formel C18H32O16
Molekylvægt (g/mol) 504.438
MDL nummer MFCD00081554
InChI nøgle FYGDTMLNYKFZSV-MRCIVHHJSA-N
Synonym dextrin, dextrins, fortodex, dextrid, corn dextrin, dextrina bianca, british gum, crystal gum, dextrin 3, caloreen
PubChem CID 62698
IUPAC navn (3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-6- oxan-triol,4-oxyoxan-3-(3-yl,oxy)-6-oxan-triol)
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)CO)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dextrin
Farve Hvid til gul
Fysisk form Krystallinsk pulver
Lineær formel (C6H10O5)x
Merck Index 15, 2955
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in ether and alcohols
Mængde 100 g
Formel vægt 162.07
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske