Få mere at vide
Cytiva Dextrin Sepharose™ Højtydende medier
Artikelnummer. 11570684 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11570684 25 mL 25ml
10566305 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11570684 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28935597
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Giv praktisk affinitetsoprensning af rekombinante proteiner med maltosebindende protein (MBP ) tags
  • Fysiologiske forhold og mild eluering bevarer aktiviteten af målprotein
  • Robust, stabilt medium tillader smalle toppe i eluering af målprotein
  • Kompatibel med almindeligt anvendte vandige buffere og let regenereret med 0,5M NaOH
  • Nem opskalering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 25 mL
Materiale Dextrin Sepharose
Partikelstørrelse 34 μm
Matrix Affinitetsharpiks
compliance-icons
Produktidentifikator
  • dextrin sepharose high performance
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol