Få mere at vide
Dextrin, precipitated by alcohol
Beskrivelse
Dextrin bruges som klæbemiddel til fremstilling af gummibånd, tekstiler og papir. Det bruges til fremstilling af ernæringsprodukter. Det bruges også som absorbenter, bindemidler og viskositetsregulerende midler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dextrin |
| Navn note | precipitated by alcohol |
| Merck Index | 14,2953 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in hot water (0.1g/ml). |
| Mængde | 500 g |
| Følsomhed | Hygroscopic |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.