Få mere at vide
Dextrin, precipitated by alcohol
Artikelnummer. 11477697
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11477697 100 g 100g
11487697 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11477697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15717.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9004-53-9 | C18H32O16 | 504.438 g/mol
Dextrin bruges som klæbemiddel til fremstilling af gummibånd, tekstiler og papir. Det bruges til fremstilling af ernæringsprodukter. Det bruges også som absorbenter, bindemidler og viskositetsregulerende midler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-53-9
Molekylær formel C18H32O16
Molekylvægt (g/mol) 504.438
MDL nummer MFCD00081554
InChI nøgle FYGDTMLNYKFZSV-MRCIVHHJSA-N
Synonym dextrin, dextrins, fortodex, dextrid, corn dextrin, dextrina bianca, british gum, crystal gum, dextrin 3, caloreen
PubChem CID 62698
IUPAC navn (3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-6- oxan-triol,4-oxyoxan-3-(3-yl,oxy)-6-oxan-triol)
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)CO)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dextrin
Navn note precipitated by alcohol
Merck Index 14,2953
Opløselighedsinformation Soluble in hot water (0.1g/ml).
Mængde 100 g
Følsomhed Hygroscopic