Få mere at vide
Dextran, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10145363 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10145363 500 g Plastflaske 500g
10637751 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10145363 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 406275000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 9004-54-0 | (C6H9O5)n(C6H10O5)m | 504.44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-54-0
Molekylær formel (C6H9O5)n(C6H10O5)m
Molekylvægt (g/mol) 504.44
MDL nummer MFCD00130935
InChI nøgle FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYNA-N
Synonym dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
PubChem CID 4125253
IUPAC navn Dextran
SMIL O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](-*)O[C@H](CO[C@H]2O[C@H](CO-*)[C@@H](O)[C@H](O-*)[C@H]2O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dextran
Farve Hvid
Navn note Low fraction, For biochemistry
pH 4.5 to 7.0 (6% aq. soln.)
Fysisk form Pulver
Aske 2.0% max.
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde 60000 to 90000
Lineær formel C6H10O5
Mængde 500 g
Grad Biokemisk
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 7.0% max.
Emballage Plastflaske
Viskositet 0.22 to 0.27 (1% sol, 37°C)