Få mere at vide
Dextran Sulfate Sodium Salt (hvidt til råhvidt pulver), Fisher BioReagents
Beskrivelse
Dextransulfat accelererer hybridiseringshastigheden af DNA eller RNA bundet til membraner og kan anvendes i Southern og Northern blotting-procedurer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dextran Sulfate Sodium Salt |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Fast stof |
| Merck Index | 15, 2953 |
| Mængde | 500 g |
| Identifikation | Beståelsesprøve |
| Fugtighed | 7,5% maks. |
| Emballage | Poly flaske |