Få mere at vide
Dextran Sulfate Sodium Salt (hvidt til råhvidt pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10295153
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10295153 100 g Glasflaske 100g
10400274 500 g Poly flaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10295153 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP1585100
Request Bulk or Custom Format
Dextransulfat accelererer hybridiseringshastigheden af DNA eller RNA bundet til membraner og kan anvendes i Southern og Northern blotting-procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9011-18-1
Molekylær formel (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Molekylvægt (g/mol) 500,000
MDL nummer MFCD00081551
InChI nøgle BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
IUPAC navn ethyl-4-aminobenzoat
SMIL *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dextran Sulfate Sodium Salt
Farve Hvid
Fysisk form Fast stof
Merck Index 15, 2953
Mængde 100 g
Identifikation Pass Test
Fugtighed 7.5% max.