Få mere at vide
Dextransulfat natriumsalt, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7082748 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
10 g
50 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
50g
Artikelnummer. 15875118
Brand: Thermo Scientific J14489.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 9011-18-1 | (C6H7O5)m(C6H7O5)n | 40,000 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9011-18-1
Molekylær formel (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Molekylvægt (g/mol) 40,000
MDL nummer MFCD00081551
InChI nøgle BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
IUPAC navn ethyl-4-aminobenzoat
SMIL *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dextran Sulfate Sodium Salt
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Formel vægt 40,000- 50,000
Emballage Plastflaske