Få mere at vide
Dextran sulfat natriumsaltreagens MP Biomedicals
Artikelnummer. 11427870 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
11427870 1 g
1 options
Artikelnummer. 11427870 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210151601
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Gold standard reagent for the induction of ulcerative colitis models in research animals.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dextran Sulfate Sodium Salt
CAS 9011-18-1
Mængde 1 g
Molekylær formel (C6H7O5)m(C6H7O5)n
MDL nummer MFCD00081551
Synonym benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
InChI nøgle BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
SMIL *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
IUPAC navn Dextransulfat natriumsalt
Molekylvægt (g/mol) 40,000
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
Formel vægt 8.000 (gennemsnit)
Grad Reagens