Få mere at vide
Dextransulfat natriumsalt, reagenskvalitet, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11437870 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11437870 10 g 10g
11447870 50 g -
11457870 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11437870 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210151610
Kemiske identifikatorer
CAS 9011-18-1
Molekylær formel (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Molekylvægt (g/mol) 8,000
MDL nummer MFCD00081551
InChI nøgle BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
SMIL *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dextran sulfate sodium salt
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
IUPAC navn ethyl-4-aminobenzoat
Formel vægt 8000 (Average)
Grad Reagens