Få mere at vide
Dextransulfat natriumsalt, MW ca. 8.000
Beskrivelse
Dextransulfat anvendes som en nukleinsyrehybridiseringsaccelerator. Polymerens evne til at udfælde fibrinogen og lavdensitetslipoproteiner fra plasmaopløsninger er blevet brugt til analyse og til antikoagulerende anvendelser. Dextran Sulfate Sodium (DSS), som har vist sig at have alsidig værdi i biomedicinsk/klinisk forskning. DSS kan bruges til at studere colitis (inflammatorisk tarmsygdom) såvel som et antiviralt middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dextran sulfate sodium salt |
| Farve | Hvid til gul |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Lugt | Fenol-lignende |
| Merck Index | 14,2951 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (100 mg/ml). |
| Formel vægt | ≈8 kd |