Få mere at vide
Dextransulfatnatriumsalt, MW ca. 8.000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15424549
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15424549 25 g 25g
15434549 100 g 100g
15444549 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15424549 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62101.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9011-18-1 | (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Dextransulfat anvendes som en nukleinsyrehybridiseringsaccelerator. Polymerens evne til at udfælde fibrinogen og lavdensitetslipoproteiner fra plasmaopløsninger er blevet brugt til analyse og til antikoagulerende anvendelser. Dextran Sulfate Sodium (DSS), som har vist sig at have alsidig værdi i biomedicinsk/klinisk forskning. DSS kan bruges til at studere colitis (inflammatorisk tarmsygdom) såvel som et antiviralt middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9011-18-1
Molekylær formel (C6H7O5)m(C6H7O5)n
MDL nummer MFCD00081551
InChI nøgle BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
IUPAC navn Dextransulfat natriumsalt
SMIL *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dextran sulfate sodium salt
Farve Hvid til gul
Fysisk form Pulver
Merck Index 14,2951
Opløselighedsinformation Soluble in water (100mg/ml).
Mængde 25 g
Formel vægt ≈8 kd
Lugt Phenol-like