Få mere at vide
Dextran sulfate sodium salt, MW ca >500,000
Artikelnummer. 15445089
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15445089 1 kg 1kg
15415089 5 g 5g
15425089 50 g 50g
15435089 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15445089 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62787.A1
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9011-18-1 | (C6H7O5)m(C6H7O5)n | 40,000 g/mol
Dextransulfatnatrium bruges til at studere colitis (inflammatorisk tarmsygdom) såvel som et antiviralt middel. Det fungerer som et ikke-overfladeaktivt suspenderingsmiddel med geldannende og viskositetsregulerende egenskaber. Det kan bruges i geler og fugtighedscreme.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9011-18-1
Molekylær formel (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Molekylvægt (g/mol) 40,000
MDL nummer MFCD00081551
InChI nøgle BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
SMIL *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dextran sulfate sodium salt
Farve Hvid til gul
Fysisk form Pulver
Merck Index 14,2951
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Mængde 1 kg
IUPAC navn Dextransulfat natriumsalt
Formel vægt >≈500 kd
Lugt Phenol-like