Få mere at vide
Dextran sulfat natriumsalt, MW ca. 40.000
Beskrivelse
Dextransulfatnatrium bruges til at studere colitis (inflammatorisk tarmsygdom) samt som antiviralt middel. Det fungerer som et ikke-surfaktant, suspenderende middel med geldannende og viskositetskontrollerende egenskaber. Det anvendes bredt til laboratorieanvendelser, herunder til fremstilling af et udfældningsreagens til bestemmelse af HDL-kolesterol.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Generel beskrivelse
- Dextransulfat natriumsalt er ethylesteren af p-aminobenzoesyre
- Dextransulfat hæmmer spændingsafhængige natriumkanaler og forhindrer overførsel af smerte og kløe
- Dextransulfat formodes at have antivirale og antioxidante egenskaber
Anvendelse
- Dextransulfat er velegnet til biokemi og cellekultur.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dextran Sulfate Sodium Salt |
| Farve | Hvid til gul |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Lugt | Fenol-lignende |
| Merck Index | 142951 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | ≈40 kd |