Få mere at vide
Dextransulfat natriumsalt, klinisk kvalitet, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11497870 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11497870 1 g 1g
11407880 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11497870 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210151801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    371.00 DKK
    352.62 DKK / 1g
    Spare 18.38 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 9011-18-1
Molekylær formel (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Molekylvægt (g/mol) 40,000
MDL nummer MFCD00081551
InChI nøgle BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
SMIL *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dextran sulfate sodium salt
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
IUPAC navn ethyl-4-aminobenzoat
Formel vægt 6000 til 8000
Grad Klinisk