Få mere at vide
Dextran sulfat natriumsalt, ca. M.W. 6,500 - 10,000
Artikelnummer. 13595000 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13595000 100 g 100g
13505010 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13595000 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 441491000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4035.00 DKK
    3310.65 DKK / 100g
    Spare 724.35 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Dextran sulfat natriumsalt, C9H11NO2, CAS Number-9011-18-1, americaine, anæstesision, anæstesimiddel, benzocain, ethoform, ethylaminobenzoat, ethyl p-aminobenzoat, norcain, orthesin, parathesin, 25g, CHEBI:116735, BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N, ethyl 4-aminobenzoat, MFCD00081551, 165.192 | CAS: 9011-18-1 | (C6H7O5)m(C6H7O5)n | 40.000 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9011-18-1
Molekylær formel (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Molekylvægt (g/mol) 40,000
MDL nummer MFCD00081551
InChI nøgle BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
SMIL *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dextran sulfate sodium salt
Navn note Cirka. M.W. 6.500 - 10.000
Mængde 100 g
Emballage Plastflaske
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 100 g/L (25 °C).
IUPAC navn Dextransulfat natriumsalt