Få mere at vide
Dextran sulfate sodium salt, approx. M.W. 6,500 - 10,000
Artikelnummer. 13505010 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
13505010 25 g 25g
13595000 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13505010 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 441490250
Request Bulk or Custom Format
Dextran sulfate sodium salt, C9H11NO2, CAS Number-9011-18-1, americaine, anaesthesin, anesthesin, benzocaine, ethoform, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, norcaine, orthesin, parathesin, 25g, CHEBI:116735, BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N, ethyl 4-aminobenzoate, MFCD00081551, 165.192 | CAS: 9011-18-1 | (C6H7O5)m(C6H7O5)n | 40,000 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9011-18-1
Molekylær formel (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Molekylvægt (g/mol) 40,000
MDL nummer MFCD00081551
InChI nøgle BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
SMIL *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dextran sulfate sodium salt
Navn note approx. M.W. 6, 500 - 10, 000
Opløselighedsinformation Solubility in water: 100g/L (25°C).
Mængde 25 g
IUPAC navn ethyl-4-aminobenzoat
Emballage Plastflaske