Få mere at vide
Dextran sulfat natriumsalt, ca. M.W. 500,000
Artikelnummer. 10814351 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10814351 25 g Glasflaske 25g
10577390 5 g Glasflaske 5g
10656820 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10814351 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 433240250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1313.45 DKK
    1100.65 DKK / 25g
    Spare 212.80 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9011-18-1 ∣ (C6H7O5)m(C6H7O5)n ∣ 40.000 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9011-18-1
Molekylær formel (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Molekylvægt (g/mol) 40,000
MDL nummer MFCD00081551
InChI nøgle BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
IUPAC navn Dextransulfat natriumsalt
SMIL *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dextran sulfate sodium salt
Farve Hvid til gul
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 10% maks.
Emballage Glasflaske
Merck Index 15,2953
Opløselighedsinformation farveløs til lys gul
Grad Ubedømt