Beskrivelse
- Dextran Sulfate Sodium (DSS), som har vist sig at have alsidig værdi i biomedicinsk/klinisk forskning
- DSS kan bruges som antikoagulant, antiviralt og antilipæmisk middel
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DEXTRAN SULFATE SODIUM SALT (6,000-8,000 M.Wt) |
| Farve | Hvid |
| CAS | 9011-18-1 |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Molekylær formel | (C6H7O5)m(C6H7O5)n |
| MDL nummer | MFCD00081551 |
| Synonym | benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (100 mg/ml - klar til let tåget gul opløsning. |
| InChI nøgle | BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N |
| Vis mere |