Få mere at vide
Dextransulfat-natriumsalt, colitis-grad (36.000 til 50.000), MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11454352 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
500g
50g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11454352 500 g 500g
11424352 10 g 10g
15722262 25 g 25g
11434352 50 g 50g
12871781 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11454352 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0216011090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25775.00 DKK
    24550.00 DKK / 500g
    Spare 1225.00 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Fremkalder alvorlig colitis (inflammatorisk tarmsygdom) hos forsøgsdyr
Dextransulfat natriumsalt, eller DSS, er et syntetisk sulfateret forgrenet polysaccharidderivat af dextran, der har flere anvendelser i biomedicinsk og klinisk forskning. En vigtig egenskab ved DSS er at udløse colitis hos mus og rotter, når det administreres i drikkevand. DSS binder til mellemlange fedtsyrer i tyktarmen og fremkalder tarmbetændelse. Colitis-grad DSS (MW = 36.000 til 50.000) fra MP Bio er et af de mest udbredte produkter baseret på peer reviewed videnskabelige publikationer.
  • Fremkalder alvorlig colitis (inflammatorisk tarmsygdom)
  • Højeste svovlindhold– 19 %
  • Højeste chiralitet -+ 104° af specifik rotation
  • Laveste pH– 6,2 ved 1 % opløsning
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dextran Sulfate Sodium Salt
Farve Hvid
pH 5 til 7,11 (1% vandig opløsning)
CAS 9011-18-1
Fysisk form Pulver
Kogepunkt 310 °C
Smeltepunkt 92 °C
Molekylær formel (C6H7O5)m(C6H7O5)n
MDL nummer MFCD00081551
Opløselighedsinformation Vandopløselig
Mængde 500 g
InChI nøgle BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
SMIL *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
IUPAC navn Dextransulfat natriumsalt
Molekylvægt (g/mol) 40,000
Til brug med (applikation) Anvendes til at inducere colitis ulcerosa hos dyr og i vid udstrækning til at studere tyktarmskræft, der udvikler sig i forbindelse med tyktarmsbetændelse
Grad Colitis grad
Fugtighed <10%
Emballage Plastbeholder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dextran Sodium Sulfate, MW = 36,000-50,000
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.