Få mere at vide
Dextransulfat-natriumsalt, colitis-grad (36.000 til 50.000), MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11434352 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
10 g
25 g
50 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
500g
50g
Artikelnummer. 11434352
Brand: MP Biomedicals 0216011050
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremkalder alvorlig colitis (inflammatorisk tarmsygdom) hos forsøgsdyr
Dextransulfat natriumsalt, eller DSS, er et syntetisk sulfateret forgrenet polysaccharidderivat af dextran, der har flere anvendelser i biomedicinsk og klinisk forskning. En vigtig egenskab ved DSS er at udløse colitis hos mus og rotter, når det administreres i drikkevand. DSS binder til mellemlange fedtsyrer i tyktarmen og fremkalder tarmbetændelse. Colitis-grad DSS (MW = 36.000 til 50.000) fra MP Bio er et af de mest udbredte produkter baseret på peer reviewed videnskabelige publikationer.
  • Fremkalder alvorlig colitis (inflammatorisk tarmsygdom)
  • Højeste svovlindhold– 19 %
  • Højeste chiralitet -+ 104° af specifik rotation
  • Laveste pH– 6,2 ved 1 % opløsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dextran Sulfate Sodium Salt
Farve Hvid
pH 5 to 7.11 (1% aqueous solution)
CAS 9011-18-1
Fysisk form Pulver
Kogepunkt 310°C
Smeltepunkt 92°C
Molekylær formel (C6H7O5)m(C6H7O5)n
MDL nummer MFCD00081551
Opløselighedsinformation Soluble in water
Mængde 50 g
InChI nøgle BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
SMIL *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
IUPAC navn Dextransulfat natriumsalt
Molekylvægt (g/mol) 40,000
Til brug med (applikation) Anvendes til at inducere colitis ulcerosa hos dyr og i vid udstrækning til at studere tyktarmskræft, der udvikler sig i forbindelse med tyktarmsbetændelse
Grad Colitis grad
Fugtighed <10%
Emballage Plastbeholder
Vis mere Vis mindre
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.