Få mere at vide
Dextransulfat-natriumsalt, colitis-grad (36.000 til 50.000), MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11424352 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
500g
50g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11424352 10 g 10g
15722262 25 g 25g
11434352 50 g 50g
12871781 100 g 100g
11454352 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11424352 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0216011010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1310.00 DKK
    1245.91 DKK / 10g
    Spare 64.09 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Fremkalder alvorlig colitis (inflammatorisk tarmsygdom) hos forsøgsdyr
Dextransulfat natriumsalt, eller DSS, er et syntetisk sulfateret forgrenet polysaccharidderivat af dextran, der har flere anvendelser i biomedicinsk og klinisk forskning. En vigtig egenskab ved DSS er at udløse colitis hos mus og rotter, når det administreres i drikkevand. DSS binder til mellemlange fedtsyrer i tyktarmen og fremkalder tarmbetændelse. Colitis-grad DSS (MW = 36.000 til 50.000) fra MP Bio er et af de mest udbredte produkter baseret på peer reviewed videnskabelige publikationer.
  • Fremkalder alvorlig colitis (inflammatorisk tarmsygdom)
  • Højeste svovlindhold– 19 %
  • Højeste chiralitet -+ 104° af specifik rotation
  • Laveste pH– 6,2 ved 1 % opløsning
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dextran Sulfate Sodium Salt
Farve Hvid
pH 5 til 7,11 (1% vandig opløsning)
CAS 9011-18-1
Fysisk form Pulver
Kogepunkt 310 °C
Smeltepunkt 92 °C
Molekylær formel (C6H7O5)m(C6H7O5)n
MDL nummer MFCD00081551
Opløselighedsinformation Vandopløselig
Mængde 10 g
InChI nøgle BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
SMIL *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
IUPAC navn Dextransulfat natriumsalt
Molekylvægt (g/mol) 40,000
Til brug med (applikation) Anvendes til at inducere colitis ulcerosa hos dyr og i vid udstrækning til at studere tyktarmskræft, der udvikler sig i forbindelse med tyktarmsbetændelse
Grad Colitis grad
Fugtighed <10%
Emballage Plastbeholder
Vis mere Vis mindre
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.