Få mere at vide
dextransulfat (6000 til 8000), MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11417880 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11417880 50 g 50g
1 options
Artikelnummer. 11417880 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210151850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4445.00 DKK
    4231.41 DKK / 50g
    Spare 213.59 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Anvendes som antikoagulant, antiviralt og antilipæmisk middel
Dextransulfat er et polyanionisk derivat af dextran fremstillet ved esterificering af Dextran med chlorsulfonsyre. Dextransulfatnatrium (DSS) er natriumsaltet, som er et hvidt til råhvidt pulver, der er frit opløseligt i vand og saltopløsninger for at danne en stabil, klar opløsning.
  • Svovlindholdet er ca. 17%, hvilket svarer til et gennemsnit på 1,9 sulfatgrupper pr. glucosylrest i dextranmolekylet
  • Høj renhed og ensartet kvalitet muliggør dens anvendelse i medicinal- og bioteknologiindustrien
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dextran sulfate
Farve Hvid til råhvid
pH 5,0 til 7,5 (1% vandig opløsning)
CAS 9011-18-1
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Molekylær formel (C6H7O5)m(C6H7O5)n
MDL nummer MFCD00081551
Synonym dextran sulfate sodium, DSS
Opløselighedsinformation Vandopløselig
InChI nøgle BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
SMIL *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
IUPAC navn Dextransulfat natriumsalt
Molekylvægt (g/mol) 40,000
Formel vægt ≈1,400,000
Vis mere Vis mindre
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.